Läs mer
Diiodobis (triphenylfosfin) nickel (II)
Produktkod. 11373507
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11373507 2 g 2g
11383507 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018869.04
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 82308-17-6 | C36H30I2NiP2 | 837,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82308-17-6
Molekylformel C36H30I2NiP2
Molekylvikt (g/mol) 837.09
MDL-nummer MFCD00015866
InChI-nyckel CRLSSYRKSIEFOQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym diiododbis triphenylphosphinenickel ii, diiodobis triphenylphosphine nickel ii, nii2 pph3 2, diiodonickel; triphenylphosphane
PubChem CID 6102125
IUPAC-namn dijodonickel;trifenylfosfan
LEDER I[Ni++]I.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Färg Brun
Linjär formel [(C6H5)3P]2NiI2
Kvantitet 2 g
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Formel vikt 837.08
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.