Läs mer
Diiodochloromethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diiodochloromethane |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CHClI2/c2-1(3)4/h1H |
| Formel vikt | 301.7856 |