Läs mer
Diiododifluorometan, TRC
Produktkod. 30369599
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30369599 50 mg
30384805 500 mg
30380831 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30369599 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45538350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1184-76-5
Molekylformel CF2I2
Molekylvikt (g/mol) 303.82
Synonym Difluorodiiodomethane
IUPAC-namn difluor(diiodo)metan
LEDER FC(F)(I)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diiododifluoromethane
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/CF2I2/c2-1(3,4)5
Formel vikt 303.8057