Läs mer
dijodfluorescein, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439220
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439220 50 g 50g
11429220 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439220 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16554.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31395-16-1 | C20H10I2O5 | 584.104 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31395-16-1
Molekylformel C20H10I2O5
Molekylvikt (g/mol) 584.104
MDL-nummer MFCD00036461
InChI-nyckel RUEQYKGDINYYHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',5'-diiodofluorescein c.i. 45425:1, 3',6'-dihydroxy-4,5-diiodospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthen-3-one
PubChem CID 21863873
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxi-6,7-dijodspiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-1-on
LEDER C1=CC2=C(C=C1O)OC3=C(C24C5=C(C(=C(C=C5)I)I)C(=O)O4)C=CC(=C3)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diiodofluorescein
Smältpunkt 239°C to 241°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 584.11
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.