Läs mer
Diiodohydroxyquinoline, MedChemExpress
Produktkod. 16472339
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16472339 1 g
1 options
Produktkod. 16472339 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1400
MedChemExpress Diiodohydroxyquinoline is a topical therapeutic agent, with satisfactory antibacterial properties.
Diiodohydroxyquinoline is a topical therapeutic agent, with satisfactory antibacterial properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diiodohydroxyquinoline
Fysisk form Powder
CAS 83-73-8
Färg Yellow
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H5I2NO
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Iodoquinol 5,7-Diiodo-8-hydroxyquinoline 5,7-Diiodo-8-quinolinol
Löslighetsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (52.48 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER OC1=C2N=CC=CC2=C(I)C=C1I
Molekylvikt (g/mol) 396.95
Formel vikt 396.95
Procent renhet 98.0%