Läs mer
Diiodomethane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15856560
Change view
Kvantitet:
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15856560 50 mL 50ml
15830281 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15856560 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8181530050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-11-6
Specifikationer
Smältpunkt 6°C
Densitet 3.3 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 181°C/1013 hPa (decomposition)
MDL-nummer MFCD00001079
Kvantitet 50 mL
Synonym Diiodomethane, Methylene iodide, Diiodomethane
Molekylvikt (g/mol) 267.84