Läs mer
Diiodometan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diiodomethane |
| CAS | 75-11-6 |
| Molekylformel | CH2I2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Methylene Diiodide, Methylene Iodide, NSC 35804 |
| InChI formel | InChI=1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2 |
| LEDER | ICI |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.84 |
| Formel vikt | 267.8246 |