Läs mer
Diiodometan, TRC
Produktkod. 30384363
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30384363 5 g
1 options
Produktkod. 30384363 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4552555G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diiodomethane
CAS 75-11-6
Molekylformel CH2I2
Kvantitet 5 g
Synonym Methylene Diiodide, Methylene Iodide, NSC 35804
InChI formel InChI=1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
LEDER ICI
Molekylvikt (g/mol) 267.84
Formel vikt 267.8246