Läs mer
Diiron nonacarbonyl, 98%
Produktkod. 10388150 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10388150 10 g 10g
10398150 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10388150 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209280100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 15321-51-4 | C9H3Fe2O9 | 366.804 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15321-51-4
Molekylformel C9H3Fe2O9
MDL-nummer MFCD00151465
InChI-nyckel CGJSNKHFIBINMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron nonacarbonyl, enneacarbonyldiiron, nonacarbonyldiiron, 1,3-diferrabicyclo 1.1.1 pentane-2,4,5-trione; hexakis carbon monoxide, diironnonacarbonyl, diironnonacarbonyl, purum fe
PubChem CID 71311424
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diiron nonacarbonyl
Namnnotering 98%
Färg Black to Brown-Red
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle packed in tin can
Linjär formel Fe2(CO)9
Kvantitet 10 g
Fieser 01,259; 02,139; 03,101; 04,157; 05,221; 06,195; 07,110; 08,498; 13,320; 04,534; 05,706; 07,144; 08,41; 08,216; 10,174; 08,214
LEDER [CH-]=O.[CH-]=O.[CH-]=O.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Fe].[Fe+3]
IUPAC-namn carbon monoxide;iron;iron(3+);methanone
Molekylvikt (g/mol) 366.804
Formel vikt 363.78
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diiron nonacarbonyl
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Pyrofort fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P222-Undvik kontakt med luft.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P422-Förvara innehållet i .