Läs mer
Diisobutyl adipate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11449466
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449466 500 g 500g
11429466 25 g 25g
11439466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19186.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-04-8
Molekylformel C14H26O4
Molekylvikt (g/mol) 258.358
MDL-nummer MFCD00053722
InChI-nyckel RDOFJDLLWVCMRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisobutyl adipate, isobutyl adipate, diba, ftaflex diba, plasthall diba, bis 2-methylpropyl hexanedioate, hexanedioic acid, bis 2-methylpropyl ester, adipic acid, diisobutyl ester, diisobutyl hexanedioate, adipic acid bis 2-methylpropyl ester
PubChem CID 8831
ChEBI CHEBI:34708
IUPAC-namn bis(2-methylpropyl) hexanedioate
LEDER CC(C)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisobutyl adipate
Densitet 0.954
Kokpunkt 293°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 500 g
Formel vikt 258.36
Procent renhet 97%