Läs mer
Diisobutyl Adipate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-methylpropyl) adipate |
| CAS | 141-04-8 |
| Molekylformel | C14 H26 O4 |
| Kvantitet | 50 mL |
| Synonym | Adipic acid, diisobutyl ester (6CI,7CI,8CI), Hexanedioic acid, bis(2-methylpropyl) ester (9CI), Adipic acid bis(2-methylpropyl) ester, Adipic acid di-iso-butyl ester, DI 4A, DIBA, Diisobutyl adipate, Ftaflex DIBA, Isobutyl adipate, KAK-DIBA, NSC 6343, Plasthall DIBA, Rhodisolv DIB, Vinycizer 40 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O4/c1-11(2)9-17-13(15)7-5-6-8-14(16)18-10-12(3)4/h11-12H,5-10H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(C)C |
| IUPAC-namn | bis(2-methylpropyl) hexanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.35 |
| Formel vikt | 258.1831 |