Läs mer
Diisobutylketon, extra ren, Scharlab
Produktkod. 11329953
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329953 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11329953 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer DI08101000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00 SEK
    723.93 SEK / 1 L
    Save 1341.07 SEK
    64% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används i analytisk kemi och vid syntes av organiska produkter.
  • Extra ren
  • Synonymer: 2,6-dimetyl-4-heptanon, isobutylketon
  • Molekylformel: C 9 H 18 0
  • Molmassa: 142,24 g/mol
  • CAS: 108-83-8
  • EIN ECS nr.: 203-620-1
  • Löslighet i vatten (20 °C): 0,5g/l
  • Tändtemperatur: 345 °C
  • Ångtryck: (20 °C) 2,6hPa
  • Totalt isomerinnehåll (GC): Min 98 %
  • Fri syra (som CH3COOH): Max 0,01 %
  • Koppar (Cu): Max. 0,00002 %
  • Järn (Fe): Max. 0,00005 %
  • Bly (Pb): Max. 0,00002 %
  • Nickel (Ni): Max. 0,00002 %
  • Återstod vid avdunstning: Max. 0,005 %
Specifikationer
CAS 108-83-8
Smältpunkt -46 °C
Densitet 0,81g/cm3
Kokpunkt 168 °C
Flampunkt 49 °C
Molekylformel C9H18O
Brytningsindex 1,4143 vid 20 °C
Kvantitet 1 L
Synonym 2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
InChI-nyckel PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CC(=O)CC(C)C
IUPAC-namn 2,6-dimetylheptan-4-on
Molekylvikt (g/mol) 142.242
PubChem CID 7958
Formel vikt 142,24 g/mol
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisobutylketon, puriss
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .