missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diisobutyl Ketone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 108-83-8 |
| Smältpunkt | -41°C |
| Densitet | 0.81 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 163°C to 173°C/1013 hPa |
| Molekylformel | (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2 |
| MDL-nummer | MFCD00008940 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | Diisobutyl ketone, Di-iso-butyl ketone, 2,6-Dimethyl-4-heptanone, Isobutyl ketone, Diisobutyl ketone |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.24 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?