Läs mer
Diisobutyl Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisobutyl Phosphate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19O4P/c1-7(2)5-11-13(9,10)12-6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,9,10) |