Läs mer
Diisobutyl Phthalate-d4, Diisodecyl Phthalate-d4, and Diisononyl Phthalate-d4 Mixture (0.1 mg/mL in Acetonitrile), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisodecyl phthalate-d4∣Phthalic Acid Di-isononyl Ester (3,4,5,6)-D4∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester D4 |
| CAS | 1346604-79-2, 1332965-90-8, 358730-88-8 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Diisodecyl phthalate-d4 0.1mg/mL∣Phthalic Acid Di-isononyl Ester (3,4,5,6)-D4 0.1mg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester D4 0.1mg/mL |