Läs mer
Diisobutyl Phthalate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-iso-butyl ester D4 |
| CAS | 358730-88-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 2H4 H18 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis-iso-butyl ester D4, Diisobutyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Diisobutyl Ester (3,4,5,6)-D4, Phthalic Acid, Diisobutyl Ester D4 (phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3/i5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c(C(=O)OCC(C)C)c1[2H] |
| IUPAC-namn | bis(2-methylpropyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.37 |
| Visa mer |