Läs mer
Diisobutylftalat, TRC
Produktkod. 30386444
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30386444 10 g
1 options
Produktkod. 30386444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45521010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-iso-butyl ester
CAS 84-69-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C16 H22 O4
Kvantitet 10 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-methylpropyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester (9CI), Phthalic acid, diisobutyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid diisobutyl ester, 2-Methylpropyl phthalate, Bis(2-methylpropyl) o-phthalate, Bis(2-methylpropyl) phthalate, Di(2-methylpropyl) phthalate, Di(isobutyl) 1,2-benzenedicarboxylate, Di-iso-Butyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Hexaplas M/1B, Isobutyl phthalate, NSC 15316, Palatinol IC, Reomol DiBP
InChI formel InChI=1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3
LEDER CC(C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(C)C
IUPAC-namn bis(2-metylpropyl) bensen-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 278.34
Formel vikt 278.1518
Procent renhet >95%