Läs mer
Diisobutylaluminiumklorid, 0,8 M lösning i heptan, AcroSeal™
Produktkod. 10746183 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10746183 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10361653 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10746183 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 377561000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1779-25-5 | C8H18AlCl | 176,67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1779-25-5 , 142-82-5
Molekylformel C8H18AlCl
Molekylvikt (g/mol) 176.67
MDL-nummer MFCD00008927
InChI-nyckel HQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym diisobutylaluminum chloride, chlorodiisobutylaluminium, chlorodiisobutylaluminum, diisobutylchloroaluminum, aluminum, chlorobis 2-methylpropyl, aluminum, chlorodiisobutyl, bis isobutyl aluminum chloride, diisobutylaluminum monochloride, chlorobis 2-methylpropyl aluminum, alluminio diisobutil-monocloruro italian
PubChem CID 15688
IUPAC-namn klor-bis(2-metylpropyl)aluminium
LEDER CC(C)C[Al](CC(C)C)Cl
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Diisobutylaluminium chloride
Densitet 0.7260g/mL, 0.726
Flampunkt −4 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: kraftig reaktion. Andra lösligheter: blandbar med mättade alifatiska och aromatiska, kolväten
Formel vikt 176.67
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisobutylaluminium chloride, 0.6M solution in heptane
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.