Läs mer
Diisobutylaluminiumhydrid, 1,0 M lösning i heptan, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Diisobutylaluminium hydride |
| Färg | Odesignat |
| Namnnotering | 1.0M Solution in Heptane |
| CAS | 1191-15-7, 142-82-5 |
| Smältpunkt | -70.0°C |
| Molekylformel | C8H19Al |
| Linjär formel | [(CH3)2CHCH2]2AIH |
| MDL-nummer | MFCD00008928 |
| Beilstein | 04, IV, 4400 |
| Koncentration | 19.5 to 20.5% (DIBAL-H, on Al basis) |
| Show More |
Safety and Handling
- Diisobutylaluminium hydride, 1.0M solution in heptane
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P334-VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten/använd våta omslag.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.