Läs mer
Diisobutylaluminiumhydrid, 1M-lösning i hexan, AcroSeal™
Produktkod. 10309812 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
400 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
400ml
800ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10309812 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10002410 400 mL AcroSeal™ Glasflaska 400ml
10368003 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10309812 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 183791000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 SEK
    978.65 SEK / 100ml
    Save 191.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 1191-15-7 | C8H19Al | 142,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra, Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Diisobutylaluminium hydride
Namnnotering 1M-lösning i hexan
CAS 1191-15-7, 110-54-3
Smältpunkt -70,0 °C
Densitet 0.7010g/mL, 0.701
Flampunkt −23 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C8H19Al
Linjär formel [(CH3)2CHCH2]2AlH
MDL-nummer MFCD00008928
Kvantitet 100 mL
Beilstein 04, IV, 4400
Fieser 01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123
Merck Index 15, 3212
Synonym DIBAL-H
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
Molekylvikt (g/mol) 142.22
Formel vikt 142.22
Fysisk form Lösning
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • Pyrofor vätska Kategorija 1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P302+P334-VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten/använd våta omslag.
  • P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
  • P222-Undvik kontakt med luft.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Diisobutylaluminum hydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.