Läs mer
Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in hexane, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Produktkod. 15484875
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484875 50 mL 50ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15484875 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042593.AD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-15-7
MDL-nummer MFCD00008928
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisobutylaluminum hydride
Färg Colorless
Densitet 0.701g/mL
Flampunkt −23°C (−10°F)
Förpackning ChemSeal™ bottles
Linjär formel [(CH3)2CHCH2]2AlH
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air & Moisture Sensitive
Formel vikt 142.22
Fysisk form Liquid