Läs mer
Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in hexane, Thermo Scientific™
Produktkod. 15416495
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416495 250 mL 250ml
15421827 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15416495 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042589.AK
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reducing agent
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-15-7
MDL-nummer MFCD00008928
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisobutylaluminum hydride
Färg Colorless
Densitet 0.701 g/mL
Flampunkt −23°C (−10°F)
Linjär formel [(CH3)2CHCH2]2AlH
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with hydrocarbon solvents.
Formel vikt 142.22
Fysisk form Liquid