Läs mer
Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Produktkod. 11369208
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
200ml
500ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369208 50 mL 50ml
15454875 100 mL 100ml
11359208 200 mL 200ml
15464875 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11369208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042591.AD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-15-7
MDL-nummer MFCD00008928
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisobutylaluminum hydride
Färg Colorless
Densitet 0.805 g/mL
Kokpunkt ∼110°C
Flampunkt 4°C (40°F)
Förpackning ChemSeal™ bottles
Linjär formel [(CH3)2CHCH2]2AlH
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Beilstein 4123663
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents.
Formel vikt 142.22
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Diisobutylaluminum hydride