Läs mer
Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Produktkod. 15464875
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
200ml
500ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464875 500 mL 500ml
11369208 50 mL 50ml
15454875 100 mL 100ml
11359208 200 mL 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15464875 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042591.AP
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-15-7
MDL-nummer MFCD00008928
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisobutylaluminum hydride
Färg Färglös
Densitet 0.805 g/mL
Kokpunkt ∼110°C
Flampunkt 4°C (40°F)
Förpackning ChemSeal™ flaskor
Linjär formel [(CH3)2CHCH2]2AlH
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3399
Beilstein 4123663
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents.
Formel vikt 142.22
Fysisk form Vätska