Läs mer
Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene
Produktkod. 15460837
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460837 100 mL 100ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15460837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14718.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 1191-15-7 | C8H19Al
Diisobutylaluminum hydride reduces chiral ?-silyloxy esters to the corresponding enantiomerically-pure hydroxy aldehydes. I t is used in Pd-catalyzed reductive debromination of secondary alkyl bromides, O-Debenzylation and ring opening of perbenzylated furanosides and convenient in situ generation of HZrCp2Cl from ZrCp2Cl2 and DIBAL-H.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diisobutylaluminum hydride reduces chiral ɑ-silyloxy esters to the corresponding enantiomerically-pure hydroxy aldehydes. I t is used in Pd-catalyzed reductive debromination of secondary alkyl bromides, O-Debenzylation and ring open
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisobutylaluminum hydride
CAS 1191-15-7
Densitet 0.805
Kokpunkt ∼110°C
Flampunkt 4°C (40°F)
Molekylformel C8H19Al
Linjär formel [(CH3)2CHCH2]2AlH
MDL-nummer MFCD00008928
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3399
Beilstein 4123663
Känslighet Moisture sensitive
Synonym DIBAH; DIBAL-H
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 142.22