Läs mer
Diisobutylaluminum hydride, 25% w/w in hexane, Thermo Scientific™
Produktkod. 15411827
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411827 1 L 1 L
15491817 50 mL 50ml
15401827 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15411827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042588.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reducing agent
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-15-7
MDL-nummer MFCD00008928
Synonym DIBAL-H
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisobutylaluminum hydride
Färg Colorless
Densitet 0.701 g/mL
Linjär formel [(CH3)2CHCH2]2AlH
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN3399
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 142.22
Fysisk form Liquid