Läs mer
Diisobutylaluminum hydride, 25% w/w in hexane, Thermo Scientific™
Produktkod. 15491817
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491817 50 mL 50ml
15401827 250 mL 250ml
15411827 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15491817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042588.AD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reducing agent
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-15-7
MDL-nummer MFCD00008928
Synonym DIBAL-H
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisobutylaluminum hydride
Färg Colorless
Densitet 0.701g/mL
Linjär formel [(CH3)2CHCH2]2AlH
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air & Moisture Sensitive
Formel vikt 142.22
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisobutylaluminum hydride, 25% w/w in hexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..