Learn More
Diisobutylamin, 99 %
Product Code. 11378276
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1000 mL
Unit Size:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11378276 100 mL 100ml
11388276 500 mL 500ml
11398276 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11378276 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L15495.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-96-3 | C8H20N | 130,25 g/mol
Diisobutylamin användes för att studera effekten av akiral amin på hydrering av etylpyruvat över cinchonidin-Pt/Al2O3-katalysatorsystem.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Diisobutylamin användes för att studera effekten av akiral amin på hydrering
av etylpyruvat över cinchonidin-Pt/Al2O3-katalysatorsystem.
Löslighet Lösligt i
vatten 5 g/L (20 °C).
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-96-3
Molekylformel C8H20N
Molekylvikt (g/mol) 130.25
MDL-nummer MFCD00008930
InChI-nyckel OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O
Synonym diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine
PubChem CID 8085
IUPAC-namn 2-metyl-N-(2-metylpropyl)propan-1-amin
LEDER CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC
Specifications
Kemiskt namn eller material Diisobutylamine
Smältpunkt -77°C
Kokpunkt 137°C to 139°C
Flampunkt 30°C (86°F)
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2361
Beilstein 1209251
Formel vikt 129.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.