Läs mer
Diisobutylamin, TRC
Produktkod. 30377909
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30377909 250 mg
1 options
Produktkod. 30377909 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD446538250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisobutylamine
CAS 110-96-3
Molekylformel C8 H19 N
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-Propanamine, 2-methyl-N-(2-methylpropyl)- (9CI, ACI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-1-propanamine (ACI), Diisobutylamine (6CI, 8CI), Di-iso-butylamine, N,N-Bis(2-methylpropyl)amine
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-7(2)5-9-6-8(3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3
LEDER CC(C)CNCC(C)C
IUPAC-namn 2-metyl-N-(2-metylpropyl)propan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 129.24
Formel vikt 129.1517