Läs mer
Diisobutyldimethoxysilane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 32238325
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
32238325 100 mL
1 options
Produktkod. 32238325 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8147200100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisobutyldimethoxysilane
CAS 17980-32-4
Smältpunkt <-78°C
Densitet 0.863 g/cm³ at 20°C
Kokpunkt 188°C (1025 hPa)
Flampunkt 62°C
Kvantitet 100 mL
Synonym Diisobutyldimethoxysilane, Eurenor, Diisobutyldimethoxysilane
Molekylvikt (g/mol) 204.38
Kvalitet Not Available