missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diisodecyl Phthalate-d4, TRC

Produktkod. 30373963
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30373963 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30373963 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD455217100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diisodecyl phthalate-d4
CAS 1346604-79-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C28 2H4 H42 O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-bis(8-methylnonyl) ester, Diisodecyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Di-isodecyl Ester (3,4,5,6)-D4
InChI formel InChI=1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3/i13D,14D,19D,20D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCC(C)C)c(C(=O)OCCCCCCCC(C)C)c1[2H]
IUPAC-namn bis(8-methylnonyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 450.69
Formel vikt 450.3647
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.