Läs mer
Diisodecyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(8-methylnonyl) phthalate |
| CAS | 89-16-7 |
| Molekylformel | C28 H46 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(8-methylnonyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(8-methylnonyl) ester (8CI), Diisodecyl phthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC(C)C |
| IUPAC-namn | bis(8-methylnonyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.66 |
| Formel vikt | 446.3396 |