Läs mer
Diisodecylftalat, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15226286 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15226286 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 15226286 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S4464
Specifikationer
CAS 26761-40-0
Kokområde 64°C
Densitet 0.79g/cm3
Kokpunkt 64°C
Molekylformel C28H46O4
Kvantitet 1 mL
Synonym diisodecyl phthalate, bis 8-methylnonyl phthalate, plasticized ddp, palatinol z, vestinol dz, didp plasticizer, bis isodecyl phthalate, di i-decyl phthalate, di-iso-decyl phthalate, sicol 184
InChI-nyckel ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 446.67
PubChem CID 33599
ChEBI CHEBI:34709
Ångtryck 128 hPa Vapor pressure at 20°C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisodecyl phthalate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol