Läs mer
Diisoheptyl Phthalate (mixture of C7 isomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-C6-C8-branched alkyl esters C7-rich |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 222.0892 |
| Procent renhet | >95% |