Läs mer
Diisononyl Phthalate and Diisodecyl Phthalate Mixture 391 1000 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers)∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester |
| CAS | 68515-48-0, 26761-40-0 |
| Kvantitet | 5x1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers) 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester 1000 μg/mL |