Läs mer
Diisopentyl ether, mixture of isomers, 96%
Produktkod. 11444310
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444310 25 mL 25ml
11454310 100 mL 100ml
11464310 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444310 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11231.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 544-01-4 | C10H22O | 158.285 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-01-4
Molekylformel C10H22O
Molekylvikt (g/mol) 158.285
MDL-nummer MFCD00008947
InChI-nyckel AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopentyl ether, isoamyl ether, isopentyl ether, diisoamyl ether, isoamyl oxide, butane, 1,1'-oxybis 3-methyl, di-3-methylbutyl ether, di-iso-amyl ether, 1,1'-oxybis 3-methylbutane, 1,1'-oxylbis 3-methylbutane
PubChem CID 10989
IUPAC-namn 3-metyl-l-(3-metylbutoxi)butan
LEDER CC(C)CCOCCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopentyl ether
Namnnotering Mixture of isomers
Densitet 0.78
Kokpunkt 172°C to 174°C
Flampunkt 46°C (115°F)
Brytningsindex 1.407
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN3271
Beilstein 1698014
Merck Index 14,5118
Formel vikt 158.29
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.