missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diisopentyl Oxalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopentyl Oxalate |
| CAS | 2051-00-5 |
| Molekylformel | C12H22O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,2-Bis(3-methylbutyl)ethanedioic Acid Ester, Diisoamyl Oxalate, NSC 7954, Diisopentyl Oxalic Acid Ester, Bis(3-methylbutyl)ethanedioic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O4/c1-9(2)5-7-15-11(13)12(14)16-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)CCOC(=O)C(=O)OCCC(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.3 |
| Formel vikt | 230.1518 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?