Läs mer
Diisopentyl Phthalate-d4, TRC
Produktkod. 30382192
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382192 10 mg
30373964 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30382192 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45523210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346597-80-5
Molekylformel C18 2H4 H22 O4
Molekylvikt (g/mol) 310.42
Synonym Phthalic acid, bis-isopentyl ester D4, Bis(3-methylbutyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate, Phthalic Acid, Bis-isopentyl Ester D4 (phenyl D4), Bis(3-methylbutyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate, Phthalic acid bis-iso-pentyl ester D4
IUPAC-namn bis(3-methylbutyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCC(C)C)c(C(=O)OCCC(C)C)c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-iso-pentyl ester D4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26O4/c1-13(2)9-11-21-17(19)15-7-5-6-8-16(15)18(20)22-12-10-14(3)4/h5-8,13-14H,9-12H2,1-4H3/i5D,6D,7D,8D
Formel vikt 310.2082