Läs mer
(+)-Diisopinocampheylchloroborane, 1.8M solution in hexanes, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10350134 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10350134 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10553044 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10350134 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 388421000
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112246-73-8 , 80-56-8 , 71-43-2 , 64742-89-8
Molekylformel C20H34BCl
Molekylvikt (g/mol) 320.75
MDL-nummer MFCD00074808
InChI-nyckel PSEHHVRCDVOTID-NAVXHOJHSA-N
Synonym +-b-chlorodiisopinocamphenylborane
PubChem CID 133124869
IUPAC-namn klor-bis[(3R,4S,5R)-4,6,6-trimetyl-3-bicyklo[3.1.1]heptanyl]boran
LEDER C[C@H]1[C@@H]2C[C@H](C[C@@H]1B(Cl)[C@H]1C[C@H]3C[C@@H]([C@@H]1C)C3(C)C)C2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Diisopinocampheylchloroborane
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 320.77
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.