Läs mer
Diisopropanolamin, 98+%, summan av isomerer
Produktkod. 11438377
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kvantitet Packungsgröße
11438377 250 g 250g
11428377 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11438377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18451.30
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 110-97-4 | C6H15NO2 | 133,19 g/mol
Bis(2-hydroxipropyl)amin (Diisopropanolamin) används för att studera dess effekter på kolinupptag och fosfolipidsyntes i kinesisk hamsters äggstock (CHO ) celler. Det är en mångsidig kemikalie som används ofta som emulgeringsmedel, stabilisator, ytaktivt medel och kemisk byggsten. Det kan neutralisera pH, fungera som en buffert (stabilisera pH) eller lägga till basicitet (alkalinitet) till en lösning. Viktiga tillämpningar inkluderar produkter för personlig hygien, metallbearbetningsprodukter och naturgasrening. Diisopropanolamin används också i beläggningar, färgborttagningsmedel, papper, fotografiska mellanprodukter, plast, polyuretaner och textilier. Det används ofta för att neutralisera fettsyror och sulfonsyrabaserade ytaktiva ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(2-hydroxipropyl)amin (Diisopropanolamin) används för att studera dess effekter på kolinupptag och fosfolipidsyntes i kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler. Det är en mångsidig kemikalie som används ofta som emulgeringsmedel, stabilisator, ytaktivt medel och kemisk byggsten. Det kan neutralisera pH, fungera som en buffert (stabilisera pH) eller lägga till basicitet (alkalinitet) till en lösning. Viktiga tillämpningar inkluderar produkter för personlig hygien, metallbearbetningsprodukter och naturgasrening. Diisopropanolamin används också i beläggningar, färgborttagningsmedel, papper, fotografiska mellanprodukter, plast, polyuretaner och textilier. Det används ofta för att neutralisera fettsyror och sulfonsyrabaserade ytaktiva ämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten 20 °C 870g/L. Blandbar i alkohol.
Anteckningar
Air Sensitive& Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft, vatten/fukt och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-97-4
Molekylformel C6H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 133.19
MDL-nummer MFCD00004531
InChI-nyckel LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYNA-N
Synonym diisopropanolamine, 1,1'-iminodipropan-2-ol, bis 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1,1'-iminobis, bis 2-propanol amine, 1,1'-iminodi-2-propanol, dipa alcohol, di-2-propanolamine, 1,1'-azanediylbis propan-2-ol, dipropyl-2,2'-dihydroxy-amine
PubChem CID 8086
IUPAC-namn 1-[(2-hydroxipropyl)amino]propan-2-ol
LEDER CC(O)CNCC(C)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Diisopropanolamine
Namnnotering Summan av isomerer
Smältpunkt 38 °C till 45 °C
Densitet 1.004
Kokpunkt 249 °C till 250 °C
Flampunkt 130 °C (266 °F)
Odör Aminliknande
Kvantitet 250 g
Beilstein 605363
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Merck Index 14,3195
Löslighetsinformation Löslig i vatten 20 °C 870 g/L. Blandbar i alkohol.
Formel vikt 133.19
Procent renhet ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropanolamine
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropanolamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.