Läs mer
Diisopropanolamin, 99 %
Produktkod. 10259640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10259640 500 g Glasflaska 500g
10687274 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10259640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 407805000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 110-97-4 | C6H15NO2 | 133,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-97-4
Molekylformel C6H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 133.19
MDL-nummer MFCD00004531
InChI-nyckel LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYNA-N
Synonym diisopropanolamine, 1,1'-iminodipropan-2-ol, bis 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1,1'-iminobis, bis 2-propanol amine, 1,1'-iminodi-2-propanol, dipa alcohol, di-2-propanolamine, 1,1'-azanediylbis propan-2-ol, dipropyl-2,2'-dihydroxy-amine
PubChem CID 8086
IUPAC-namn 1-[(2-hydroxipropyl)amino]propan-2-ol
LEDER CC(O)CNCC(C)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Diisopropanolamine
Namnnotering 99%
Smältpunkt 33 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0038g/mL, 1.0038
Kokpunkt 249 °C till 250 °C
Flampunkt 126 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Total bas)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3CHOHCH2)2NH
Brytningsindex 1,4615 till 1,4635
Kvantitet 500 g
Merck Index 15, 3214
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 870 g/L (20 °C)
Viskositet 84,19 mPa (60 °C)
Formel vikt 133.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diisopropanolamine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.