Läs mer
Diisopropanolamin, TRC
Produktkod. 30385944
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30385944 50 g
1 options
Produktkod. 30385944 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44700050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-propanol)amine
CAS 110-97-4
Molekylformel C6 H15 N O2
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Propanol, 1,1'-iminodi- (6CI,7CI,8CI), 1,1'-Iminobis[2-propanol], 1,1'-Iminodi-2-propanol, 1-(2-Hydroxypropylamino)propan-2-ol, 1-[(2-Hydroxypropyl)amino]propan-2-ol, Bis(2-hydroxypropyl)amine, Bis(2-propanol)amine, DIPA, DIPA (alcohol), Di-2-propanolamine, Diisopropanolamine, N,N-Bis(2-hydroxypropyl)amine, N,N-Diisopropanolamine, NSC 4963
InChI formel InChI=1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
LEDER CC(O)CNCC(C)O
IUPAC-namn 1-(2-hydroxypropylamino)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 133.189
Formel vikt 133.1103