missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diisopropyl [[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonate, Mikromol™
Beskrivning
Diisopropyl [[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropyl ([(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl)phosphonate |
| CAS | 160616-04-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diisopropyl ([(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl)phosphonate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H26 N5 O4 P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | P-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, Phosphonic acid, [[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, bis(1-methylethyl) ester (9CI), Phosphonic acid, [[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, bis(1-methylethyl) ester, (R)-, 9-[(2R)-2-[[(Diisopropyloxy)phosphoryl]methoxy]propyl]-9H-purin-6-amine, Diisopropyl [[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26N5O4P/c1-10(2)23-25(21,24-11(3)4)9-22-12(5)6-20-8-19-13-14(16)17-7-18-15(13)20/h7-8,10-12H,6,9H2,1-5H3,(H2,16,17,18)/t12-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)OP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OC(C)C |
| IUPAC-namn | 9-[(2R)-2-[di(propan-2-yloxy)phosphorylmethoxy]propyl]purin-6-amine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?