Läs mer
Diisopropyl [[(2R)-1-[6-(Benzoylamino-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl]phosphonate, Mikromol™
Beskrivning
Diisopropyl [[(2R)-1-[6-(Benzoylamino-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl]phosphonate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropyl [((2R)-1-(6-Benzoylamino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy)methyl]phosphonate |
| CAS | 627510-49-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diisopropyl [((2R)-1-(6-Benzoylamino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy)methyl]phosphonate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H30 N5 O5 P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phosphonic acid, [[(1R)-2-[6-(benzoylamino)-9H-purin-9-yl]-1-methylethoxy]methyl]-, bis(1-methylethyl) ester (9CI), Diisopropyl [[(2R)-1-[6-(Benzoylamino-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl]phosphonate, Diisopropyl [[(2R)-1-[6-(Benzoylamino-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl]phosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N5O5P/c1-15(2)31-33(29,32-16(3)4)14-30-17(5)11-27-13-25-19-20(23-12-24-21(19)27)26-22(28)18-9-7-6-8-10-18/h6-10,12-13,15-17H,11,14H2,1-5H3,(H,23,24,26,28)/t17-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)OP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(NC(=O)c3ccccc3)ncnc12)OC(C)C |
| IUPAC-namn | N-[9-[(2R)-2-(diisopropoxyphosphorylmethoxy)propyl]purin-6-yl]benzamide |
| Visa mer |