Läs mer
Diisopropyl Adipate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropyl Adipate |
| Kvantitet | 5 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O4/c1-9(2)15-11(13)7-5-6-8-12(14)16-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 230.1518 |