Läs mer
Diisopropylazodikarboxylat, 94 %
Produktkod. 10091781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10091781 100 g 100g
10570812 5 g 5g
10329040 25 g 25g
15194027 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10091781 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 327561000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
CAS: 2446-83-5 | C8H14N2O4 | 202,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX Bond Formation (Halogen), radikala initiativtagare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2446-83-5
Molekylformel C8H14N2O4
Molekylvikt (g/mol) 202.21
MDL-nummer MFCD00008875
InChI-nyckel VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
Synonym z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
PubChem CID 56776520
IUPAC-namn propan-2-yl (NZ)-N-propan-2-yloxikarbonyliminokarbamat
LEDER CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl azodicarboxylate
Namnnotering 94%
Smältpunkt 3,0 °C till 5,0 °C
Färg Orange-gul till röd
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 75,0 °C (0,2 mmHg)
Flampunkt 106 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 92% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
Brytningsindex 1,4180 till 1,4220
Kvantitet 100 g
Fieser 17,39
Merck Index 15,3217
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Formel vikt 202.21
Procent renhet 94%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisopropyl azodicarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.