Läs mer
Diisopropylazodikarboxylat, 94 %
Produktkod. 11318405
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318405 25 g 25g
11328405 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318405 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10386.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.46 SEK
    535.65 SEK / 25g
    Save 60.81 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2446-83-5 | C8H14N2O4 | 202,21 g/mol
Diisopropylazodikarboxylat används som ett viktigt reagens vid framställning av många organiska föreningar. Det används tillsammans med trifenylfosfin i Mitsunobu-reaktionen av alkoholer, syror och amider. Det fungerar som reaktant vid framställning av kromener som liknar klassiska cannabinoider, norbornenbaserade guanidinrika polymerer och acceptor-donator-acceptor organiska färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Diisopropylazodikarboxylat används som ett viktigt reagens vid framställning av många organiska föreningar. Det används tillsammans med trifenylfosfin i Mitsunobu-reaktionen av alkoholer, syror och amider. Det fungerar som reaktant vid framställning av kromener som liknar klassiska cannabinoider, norbornenbaserade guanidinrika polymerer och acceptor-donator-acceptor organiska färgämnen.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, alkoholer och metallsalter. Nedbryts våldsamt vid eller över: 100 0 C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2446-83-5
Molekylformel C8H14N2O4
Molekylvikt (g/mol) 202.21
MDL-nummer MFCD00008875
InChI-nyckel VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
Synonym z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
PubChem CID 56776520
IUPAC-namn propan-2-yl (NZ)-N-propan-2-yloxikarbonyliminokarbamat
LEDER CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl azodicarboxylate
Smältpunkt 3 °C till 5 °C
Densitet 1.027
Kokpunkt 74 °C till 75 °C (0,3 mmHg)
Flampunkt 160 °C (320 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1912326
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 202.21
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisopropyl azodicarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl azodicarboxylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.