Läs mer
Diisopropylazodikarboxylat, 94 %
Beskrivning
Diisopropylazodikarboxylat används som ett viktigt reagens vid framställning av många organiska föreningar. Det används tillsammans med trifenylfosfin i Mitsunobu-reaktionen av alkoholer, syror och amider. Det fungerar som reaktant vid framställning av kromener som liknar klassiska cannabinoider, norbornenbaserade guanidinrika polymerer och acceptor-donator-acceptor organiska färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Diisopropylazodikarboxylat används som ett viktigt reagens vid framställning av många organiska föreningar. Det används tillsammans med trifenylfosfin i Mitsunobu-reaktionen av alkoholer, syror och amider. Det fungerar som reaktant vid framställning av kromener som liknar klassiska cannabinoider, norbornenbaserade guanidinrika polymerer och acceptor-donator-acceptor organiska färgämnen.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, alkoholer och metallsalter. Nedbryts våldsamt vid eller över: 100 0 C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropyl azodicarboxylate |
| Smältpunkt | 3 °C till 5 °C |
| Densitet | 1.027 |
| Kokpunkt | 74 °C till 75 °C (0,3 mmHg) |
| Flampunkt | 160 °C (320 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Brytningsindex | 1.42 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3082 |
| Beilstein | 1912326 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.