Läs mer
Diisopropyl Azodikarboxylat, TRC
Produktkod. 30375733
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30375733 10 g
1 options
Produktkod. 30375733 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45524010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl Azodicarboxylate
CAS 2446-83-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8H14N2O4
Kvantitet 10 g
Synonym 1,2-Diazenedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1-methylethyl) Ester, Azodiformic Acid Diisopropyl Ester, DIAD, Diisopropyl Azodiformate, Diisopropyl diazodicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3/b10-9+
LEDER CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Molekylvikt (g/mol) 202.21
Formel vikt 202.0954