Läs mer
Diisopropylbrommetylfosfonat, 97 %
Produktkod. 11373227
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373227 25 g 25g
11363227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13763.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98432-80-5 | C7H16BrO3P | 259,08 g/mol
Diisopropylbrommetylfosfonat, används som en organofosformellanprodukt. Det används också som ett biokemiskt reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Diisopropylbrommetylfosfonat, används som organofosformellanprodukt. Det används också som ett biokemiskt reagens.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98432-80-5
Molekylformel C7H16BrO3P
Molekylvikt (g/mol) 259.08
MDL-nummer MFCD00236036
InChI-nyckel JNONGIUWXHOEEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl bromomethylphosphonate, bromomethylphosphonic acid diisopropyl ester, diisopropyl bromomethyl phosphonate, bromomethylphosphonate diisopropyl ester, 2-bromomethyl propan-2-yloxy phosphoryl oxypropane
PubChem CID 4366885
IUPAC-namn 2-[brommetyl(propan-2-yloxi)fosforyl]oxipropan
LEDER CC(C)OP(=O)(CBr)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl bromomethylphosphonate
Kokpunkt 80 °C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.4495
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 4740388
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 259.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.